Få mere at vide
Invitrogen™ Custom Primer
Artikelnummer. 10674583
Skift visning
Mængde:
10 nmol
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10674583 10 nmol Hver
1 options
Artikelnummer. 10674583 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 10629061
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Brug dette værktøj til at designe et brugerdefineret DNA-oligonukleotid med en hvilken som helst af en række 3'- og 5'-modifikationer på skalaer fra 25 nmol til 10μ muldvarp.
Brug dette værktøj til at designe et brugerdefineret DNA-oligonukleotid med en hvilken som helst af en række 3'- og 5'-modifikationer på skalaer fra 25 nmol til 10μ muldvarp. Vælg den ønskede oprensningsmetode (normal eller omvendt-fase kromatografi, HPLC eller PAGE).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 10 nmol