Få mere at vide
Custom Primer
Artikelnummer. 10412642
Skift visning
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Pakningsstørrelse
10412642 Hver
1 options
Artikelnummer. 10412642 Leverandør Invitrogen Leverandørnr. 10668028
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Brug dette værktøj til at designe et brugerdefineret DNA-oligonukleotid med en hvilken som helst af en række 3'- og 5'-modifikationer på skalaer fra 25 nmol til 10μ muldvarp.
Brug dette værktøj til at designe et specialdesignet DNA-oligonukleotid, med en række 3'- og 5'-modifikationer, på skalaer fra 25 nmol til 10 μmol. Vælg ønsket rensningsmetode (normal eller omvendt fase kromatografi, HPLC eller PAGE).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.