Learn More
Custom Primer
Product Code. 10753674
Product Code. 10753674 Supplier Invitrogen Supplier No. 11762028
 Restricted Item
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Add to basket
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Use this tool to design a custom DNA oligonucleotide, with any of a variety of 3' and 5' modifications, at scales ranging from 25 nmole to 10 μmole.
Use this tool to design a custom DNA oligonucleotide, with any of a variety of 3' and 5' modifications, at scales ranging from 25 nmole to 10 μmole. Select desired purification method (normal or reversed-phase chromatography, HPLC, or PAGE).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.