Få mere at vide
Specialprimer
Artikelnummer. 10124993
Artikelnummer. 10124993 Leverandør Invitrogen Leverandørnr. 11746013
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Use this tool to design a custom DNA oligonucleotide, with any of a variety of 3' and 5' modifications, at scales ranging from 25 nmole to 10 μmole.
Brug dette værktøj til at designe et specialdesignet DNA-oligonukleotid, med forskellige 3'- og 5'-modifikationer, på skalaer fra 25 nmol til 10 μmol. Vælg ønsket rensningsmetode (normal- eller omvendt-fase kromatografi, HPLC eller PAGE).