Få mere at vide
Custom Primer
Beskrivelse
Brug dette værktøj til at designe et specialdesignet DNA-oligonukleotid, med en række 3'- og 5'-modifikationer, på skalaer fra 25 nmol til 10 μmol. Vælg ønsket rensningsmetode (normal eller omvendt fase kromatografi, HPLC eller PAGE).
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. |