Få mere at vide
Brugerdefinerede PreAmp-pools
Artikelnummer. 15574344 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Format:
96A
96B
Format 12
Format 16
Format 24
Format 32
Format 384
Format 48
Format 64
Pakningsstørrelse:
1ml
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Format Pakningsstørrelse
15574344 96B 1ml
15504344 Format 12 1ml
15514344 Format 16 1ml
15524344 Format 24 1ml
15534344 Format 32 1ml
15544344 Format 48 1ml
15554344 Format 64 1ml
15564344 96A 1ml
15504364 Format 384 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 15574344 Leverandør ABI Applied Biosystems Leverandørnr. 4459662
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3250.00 DKK
    2340.00 DKK / 1ml
    Spare 910.00 DKK
    28% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Brugerdefinerede PreAmp-pools
Brugerdefinerede miRNA-arraydesigns kan indeholde fra 12 til 380 assays og 1 til 8 prøver på hvert arraydesign. Der tilbydes ti formater, kun tilgængelige med mikrofluidkortdesign. Brug Custom PreAmp-puljer til prøver med begrænsede miRNA-mængder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Skik TaqMan™ miRNA Pre-Amp Pool
Format 96B
Indhold og opbevaring Stuetemperatur
Antal prøver 1 til 8
Mængde 1 mL