Få mere at vide
Applied Biosystems™ Brugerdefinerede PreAmp-pools
Artikelnummer. p-7184666 Shop alle Applied Biosystems produkter
Oversigt:
TILPASSET MIRNA FORAMPPOOL (192 A)
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. 15594354
Brand: Applied Biosystems™ 4478258
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Brugerdefinerede miRNA-arraydesigns kan indeholde fra 12 til 380 assays og 1 til 8 prøver på hvert arraydesign.
Der tilbydes ti formater, kun tilgængelige med mikrofluidkortdesign. Brug Custom PreAmp-puljer til prøver med begrænsede miRNA-mængder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Pool af assayprimere, -20 C
Oversigt TILPASSET MIRNA FORAMPPOOL (192 A)
Format 192 array-kortformat
RNAi type miRNA
Grønne funktioner Bæredygtig emballage
Produkttype miRNA
Mængde 1 mL