Få mere at vide
Applied Biosystems™ Brugerdefinerede PreAmp-pools
Artikelnummer. 15594354
Skift visning
Oversigt:
TILPASSET MIRNA FORAMPPOOL (192 A)
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Oversigt Pakningsstørrelse
15594354 TILPASSET MIRNA FORAMPPOOL (192 A) 1ml
1 options
Artikelnummer. 15594354 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4478258
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3240.00 DKK
    2332.80 DKK / 1ml
    Spare 907.20 DKK
    28% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Brugerdefinerede miRNA-arraydesigns kan indeholde fra 12 til 380 assays og 1 til 8 prøver på hvert arraydesign.
Der tilbydes ti formater, kun tilgængelige med mikrofluidkortdesign. Brug Custom PreAmp-puljer til prøver med begrænsede miRNA-mængder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Pool af assayprimere, -20 C
Oversigt TILPASSET MIRNA FORAMPPOOL (192 A)
Format 192 array-kortformat
RNAi type miRNA
Produkttype miRNA
Mængde 1 mL