Få mere at vide
Ambion™ Skik Pre-miR™ miRNA Precursor
Artikelnummer. 10417114
Skift visning
Indhold og opbevaring:
Stuetemperatur
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Indhold og opbevaring Pakningsstørrelse
10417114 Stuetemperatur Hver
1 options
Artikelnummer. 10417114 Leverandør Ambion™ Leverandørnr. AM17101
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Skik Pre-miR™ miRNA Precursor
miRNA Precursor Molecules er små, kemisk modificerede dobbeltstrengede RNA-molekyler designet til at efterligne endogene modne miRNA'er.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Stuetemperatur
Oversigt Skik Anti-miR™ miRNA-prækursor, 20nmol, pulver, miRNA-prækursormolekyler er små, kemisk modificerede dobbeltstrengede RNA-molekyler designet til at efterligne endogene modne miRNA'er
Produkttype Skik Anti-miR™ miRNA Precursor
Mængde 20 nmol