Få mere at vide
Applied Biosystems™ Custom Plus TaqMan™ RNA assay, FAM
Artikelnummer. 15501084 Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
L (2900 reaktioner), lavet på bestilling
M (750 reaktioner), lavet på bestilling
S (360 reaktioner), lavet på bestilling
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 20
Pakke med 60
Artikelnummer. 15501084
Brand: Applied Biosystems™ 4441117
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Applied Biosystems Custom Plus TaqMan RNA-assays, er den brugerdefinerede version af vores prædesignede TaqMan analyser til kvantitativ realtids-PCR.
Applied Biosystems Custom Plus TaqMan RNA-assays, er den brugerdefinerede version af vores prædesignede TaqMan analyser til kvantitativ realtids-PCR. Custom Plus TaqMan RNA-assays består af et par umærkede PCR-primere og en TaqMan sonde med en farvemærkat (FAM ) den 5’ ende og en mindre rillebinder (MGB ) og ikke-fluorescerende quencher (NFQ) på 3’ ende.
Funktionerne omfatter:
Nem at bruge, —bare tilsæt cDNA og master mix og kør qPCR —uden behov for smeltekurver
Specifikke —TaqMan-assays bruger proprietære MGB-holdige prober, der kan være op til 15 baser kortere end ikke-MGB-prober, hvilket forbedrer analysens specificitet
Sensitive TaqMan-—assays er ideelle til måling af lave niveauer af ekspression eller lav-abundance-mål
Nøjagtig —identifikation af små fold-ændringer med høj nøjagtighed af kvantificering
Tilpasset indhold —design nemt en analyse til over 20 arter
Designet ved hjælp af den fulde bioinformatiske kraft TaqMan Assay design pipeline, som bruger proprietære algoritmer, der har genereret millioner af assay designs og betragtes som benchmark i branchen for qPCR design
Omtrentlig forsendelsestid Lavet
på bestilling: 4 –6 dage i Nordamerika, 6 –10 dage i
Europa Præ-formuleret assay
• 2 umærkede PCR-primere (900 nM hver endelig 1X koncentration)
• 1 FAM farvestof-mærket TaqMan MGB probe (250 nM endelig 1X koncentration)
TaqMan Genekspressionsassays er guldstandarden i real-time PCR-genekspressionsundersøgelser, bygget på mere end 20 års erfaring. Hvert assay inkluderer målprimere og en sekvensspecifik probe, der er optimeret til den bedste funktionelle præstation. Ingen yderligere design, optimering eller smeltekurveanalyse er nødvendig. Tilgængelig i en bred vifte af formater og arter tilføjes nye assaydesigns konstant for at hjælpe med at opfylde dine forskningsbehov. TaqMan Assays er blevet citeret i over 40.000 publikationer og er understøttet af mere end 350 patenter.
Anbefalet mastermix:TaqMan Hurtig avanceret mastermix (kat. nr. 4444556)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 20X
Indhold og opbevaring 1 rør indeholdende en 20X (S- og M-størrelser) eller 60X (L-størrelse) blanding af præformuleret assay (1 probe og 2 primere).
Opbevares ved -15 til -25 °C.
Til brug med (udstyr) 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex
Grønne funktioner Bæredygtig emballage
Produktlinje TaqMan
Mængde M (750 reaktioner), lavet på bestilling
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Antal reaktioner 750 reaktioner, lavet på bestilling