Få mere at vide
Applied Biosystems™ Custom Plus TaqMan™ Kopinummeranalyse
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
Applied Biosystems TaqMan Kopinummeranalyser bruger guldstandard TaqMan MGB probekemi for at evaluere kopiantallet af genomiske DNA-mål ved hjælp af Applied Biosystems PCR-instrumenter og -software i realtid. TaqMan Kopinummeranalyser køres sammen med en TaqMan Kopinummerreferenceanalyse i en duplex qPCR-reaktion; kopiantalassayet detekterer målsekvensen, og referenceassayet detekterer en sekvens, der vides at være til stede i to kopier i det diploide genom. Resultaterne analyseres derefter ved den relative kvantificeringsmetode vha Applied Biosystems CopyCaller Software.
Custom Plus TaqMan Copy Number Assays er en optimal løsning til at studere variation i humane og muse-genomiske regioner af interesse, for hvilke en foruddesignet analyse ikke er tilgængelig. Brug af gratis GeneAssist Copy Number Assay Tool, disse assays er designet med den samme bioinformatikpipeline, som bruges til at udvikle assays i den foruddesignede samling. Designprocessen for Custom Plus-assays omfatter forudgående bioinformatisk sekvensanalyse og in silico QC.
Fordele:
•Fleksibelt generere —design til menneske- og musemål, der ikke er dækket af den foruddesignede assay-samling ved hjælp af gratis GeneAssist Kopinummeranalyseværktøj
•Specifik —guldstandard TaqMan kemi med mindre rillebinder (MGB ) prober øger assayspecificiteten ved at muliggøre kortere prober
•Reproducerbare —robuste analysedesign udviklet med vores bioinformatikpipeline muliggør nøjagtige, reproducerbare og pålidelige resultater
•Nem at fortolke —CopyCaller Software giver det beregnede kopiantal og det forudsagte kopiantal sammen med konfidensværdi og z-score kvalitetsmålinger
•Hurtig og enkel —opsætning til primær analyse på 3 4 –timer
Omtrentlig forsendelsestid 4
6 –dage i Nordamerika og 6 10 –dage i Europa Alle
assaydesigns er produktet af vores brancheførende bioinformatikpipeline, optimeret i løbet af mere end et årti ved at udnytte data om fremstilling og assays ydeevne. TaqMan Assays er blevet citeret i over 40.000 publikationer og er understøttet af mere end 350 patenter.
TaqMan Kopinummerreferenceanalyser sælges separat.
Anbefalet mastermix (sælges separat): TaqMan Genotyping Master Mix (Kat. nr. 4371355)
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 20X |
| Indhold og opbevaring | 1 rør indeholdende en 20X (S- og M-størrelser) eller 60X (L-størrelse) blanding af præformuleret assay (1 probe og 2 primere). Opbevares ved -15 til -25 °C. |
| Antal reaktioner | 360 reaktioner |
| Produktlinje | TaqMan |
| Mængde | S (360 reaktioner), lavet på bestilling |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |