Få mere at vide
Ambion™ Custom mirVana™ miRNA efterligning
Artikelnummer. p-7075764
Mængde:
20 nmol
250 nmol
5 nmol
Pakningsstørrelse:
20nmol
250nmol
5nmol
Artikelnummer. 15531124
Brand: Ambion™ 4464068
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Custom mirVana™ miRNA efterligning
miRNA mimics er små, kemisk modificerede dobbeltstrengede RNA'er, der efterligner endogene miRNA'er og muliggør miRNA funktionel analyse ved opregulering af miRNA aktivitet. Brug vores GeneAssist™ miRNA Workflow Builder til at designe både mimikere og inhibitorer til enhver miRNA-sekvens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C).
Oversigt mirVana Custom miRNA mimic, 5nmol, laveste off-target effekter og højeste styrke, miRNA mimics er små, kemisk modificerede dobbeltstrengede RNA'er, der efterligner endogene miRNA'er og aktiverer miRNA funktionel analyse ved opregulering af miRNA aktivitet
RNAi type miRNA
Produkttype mirVana Custom miRNA Mimic
Mængde 5 nmol