Få mere at vide
Ambion™ Custom mirVana™ miRNA efterligning
Beskrivelse
miRNA-mimiker er små, kemisk modificerede dobbeltstrengede RNA'er, der efterligner endogene miRNA'er og muliggør miRNA-funktionel analyse ved opregulering af miRNA-aktivitet. Brug vores GeneAssist™ miRNA Workflow Builder til at designe både mimiker og hæmmere for enhver miRNA-sekvens.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Stuetemperatur |
| Oversigt | Kundedefineret mirVana™ miRNA mimic, 250nmol, laveste off-target effekter og højeste styrke, miRNA mimics er små, kemisk modificerede dobbeltstrengede RNA'er, der efterligner endogene miRNA'er og muliggør miRNA funktionel analyse ved opregulering af miRNA aktivitet |
| Produkttype | Kundedefineret mirVana™ miRNA efterligning |
| Mængde | 250 nmol |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.