Få mere at vide
Ambion™ Custom mirVana™ miRNA efterligning
Artikelnummer. 15531124
Skift visning
Mængde:
20 nmol
250 nmol
5 nmol
Pakningsstørrelse:
20nmol
250nmol
5nmol
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15531124 5 nmol 5nmol
15541124 20 nmol 20nmol
15551124 250 nmol 250nmol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15531124 Leverandør Ambion™ Leverandørnr. 4464068
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Custom mirVana™ miRNA efterligning
miRNA mimics er små, kemisk modificerede dobbeltstrengede RNA'er, der efterligner endogene miRNA'er og muliggør miRNA funktionel analyse ved opregulering af miRNA aktivitet. Brug vores GeneAssist™ miRNA Workflow Builder til at designe både mimikere og inhibitorer til enhver miRNA-sekvens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C).
Oversigt mirVana Custom miRNA mimic, 5nmol, laveste off-target effekter og højeste styrke, miRNA mimics er små, kemisk modificerede dobbeltstrengede RNA'er, der efterligner endogene miRNA'er og aktiverer miRNA funktionel analyse ved opregulering af miRNA aktivitet
RNAi type miRNA
Produkttype mirVana Custom miRNA Mimic
Mængde 5 nmol