Få mere at vide
Invitrogen™ Custom mirVana™ miRNA-hæmmer
Artikelnummer. 15591124
Skift visning
Mængde:
20 nmol
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15591124 20 nmol Hver
15561511 20 nmol Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15591124 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 4464087
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
miRNA-hæmmere er små, kemisk modificerede enkeltstrengede RNA-molekyler designet til specifikt at hæmme endogene miRNA'er med henblik på funktionel analyse via nedregulering.
Brug vores GeneAssist™ miRNA Workflow Builder til at designe efterligninger og inhibitorer til enhver miRNA-sekvens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 °C til -30 °C).
RNAi type miRNA
Produkttype miRNA
Mængde 20 nmol