Få mere at vide
Ambion™ Custom mirVana™ miRNA-hæmmer
Artikelnummer. p-7075763
Mængde:
250 nmol
5 nmol
Pakningsstørrelse:
250nmol
Hver
Artikelnummer. 15581124
Brand: Ambion™ 4464086
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Custom mirVana™ miRNA-hæmmer
miRNA-hæmmere er små, kemisk modificerede enkeltstrengede RNA-molekyler designet til specifikt at hæmme endogene miRNA'er med henblik på funktionel analyse via nedregulering. Brug vores GeneAssist™ miRNA Workflow Builder til at designe efterligninger og inhibitorer til enhver miRNA-sekvens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Stuetemperatur
Oversigt mirVana Custom miRNA-hæmmer, 5nmol, laveste off-target-effekter og højeste styrke, små, kemisk modificerede enkeltstrengede RNA-molekyler designet til specifikt at hæmme endogene miRNA'er med henblik på funktionel analyse via nedregulering
Produkttype mirVana Custom miRNA-hæmmer
Mængde 5 nmol