Få mere at vide
Ambion™ Custom mirVana™ miRNA-hæmmer
Artikelnummer. 15581124
Skift visning
Mængde:
250 nmol
5 nmol
Pakningsstørrelse:
250nmol
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15581124 5 nmol Hver
15551511 5 nmol Hver
15501134 250 nmol 250nmol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15581124 Leverandør Ambion™ Leverandørnr. 4464086
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Custom mirVana™ miRNA-hæmmer
miRNA-hæmmere er små, kemisk modificerede enkeltstrengede RNA-molekyler designet til specifikt at hæmme endogene miRNA'er med henblik på funktionel analyse via nedregulering. Brug vores GeneAssist™ miRNA Workflow Builder til at designe efterligninger og inhibitorer til enhver miRNA-sekvens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Stuetemperatur
Oversigt mirVana Custom miRNA-hæmmer, 5nmol, laveste off-target-effekter og højeste styrke, små, kemisk modificerede enkeltstrengede RNA-molekyler designet til specifikt at hæmme endogene miRNA'er med henblik på funktionel analyse via nedregulering
Produkttype mirVana Custom miRNA-hæmmer
Mængde 5 nmol