Få mere at vide
Ambion™ Custom mirVana™ miRNA-hæmmer
Mængde:
250 nmol
5 nmol
Pakningsstørrelse:
250nmol
Hver
Description
miRNA-hæmmere er små, kemisk modificerede enkeltstrengede RNA-molekyler designet til specifikt at hæmme endogene miRNA'er med henblik på funktionel analyse via nedregulering. Brug vores GeneAssist™ miRNA Workflow Builder til at designe efterligninger og inhibitorer til enhver miRNA-sekvens.
Especificaciones
Especificaciones
| Indhold og opbevaring | Stuetemperatur |
| Oversigt | mirVana Custom miRNA-hæmmer, 250nmol, laveste effekter uden for mål og højeste styrke, små, kemisk modificerede enkeltstrengede RNA-molekyler designet til specifikt at hæmme endogene miRNA'er med henblik på funktionel analyse via nedregulering |
| Produkttype | mirVana Custom miRNA-hæmmer |
| Mængde | 250 nmol |
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction