Få mere at vide
Ambion™ Specialdesignet Ambion™ In Vivo
Beskrivelse
RNA-interferens (RNAi) er den bedste måde til effektivt at slå genekspression ned for at studere proteinfunktion i en lang række celletyper. Brug vores GeneAssist™ Custom siRNA Builder til at designe og bestille et brugerdefineret siRNA.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid |
| Indhold og opbevaring | Stuetemperatur |
| Oversigt | Skik Ambion™ In-vivo Pre-designet siRNA, 1umol, fast, pulver, hvid, standard renhed, RNAi er den bedste måde at effektivt slå ned genekspression for at studere proteinfunktion i en bred vifte af celletyper, brug vores GeneAssist Custom siRNA Builder til at designe og bestille et brugerdefineret siRNA |
| Til brug med (applikation) | RNAi, epigenetik og ikke-kodende RNA-forskning, RNAi, siRNA |
| Produkttype | Skik Ambion™ In-vivo Foruddesignet siRNA |
| Renhed | Standard |
| Mængde | 1 umol |
| Form | Fast stof |