Få mere at vide
Fisherbrand™ Brugerdefinerede rensede ravfarvede pakkerflasker med bred mund
Artikelnummer. 11734299 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
950 mL
1000 mL
Mængde:
12/PK.
24/PK.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
Længde (metrisk):
74mm
101mm
121mm
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Mængde Pakningsstørrelse Længde (metrisk)
11734299 30 mL 24/PK. Pakke med 24 -
11704289 60 mL 24/PK. Pakke med 24 101mm
11744299 125 mL 12/PK. Pakke med 12 101mm
11714289 125 mL 24/PK. Pakke med 24 101mm
11724289 250 mL 24/PK. Pakke med 24 101mm
11764299 500 mL 12/PK. Pakke med 12 121mm
11734289 500 mL 12/PK. Pakke med 12 74mm
13161794 1000 mL 12/PK. Pakke med 12 121mm
12558716 950 mL 12/PK. Pakke med 12 121mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 11734299
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Ideel opbevaring til lysfølsomme tørre pulvere. Fisherbrand™ Skræddersyet rensede rav-bredmundspakningsflasker er fremstillet ved hjælp af ravfarvet sodaglas.
  • Bred mund giver nem adgang
  • Forrenset for synlige partikler med deioniseret vand
  • Med hvid polypropylenhætte og PTFE-belagt skumforing af polyethylen
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Rengøringsprocedure EPA retningslinjer
Farve Ravgul
Materiale Glas
Mængde 24/PK.
Lukningsfarve Hvid
Liner materiale PTFE
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Lukke liner Polyethylen
Lukningsmateriale PTFE
Lukkestørrelse 28-400 mm
Lukketype Skruelåg
Kapacitet (engelsk) 1,01 oz.
Certificeringer/compliance EPA
Produkttype Flaske med bred mund