Få mere at vide
Fisherbrand™ Brugerdefinerede rensede ravfarvede pakkerflasker med bred mund
Artikelnummer. 11714289 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
950 mL
1000 mL
Længde (metrisk):
74mm
101mm
121mm
Mængde:
12/PK.
24/PK.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Længde (metrisk) Mængde Pakningsstørrelse
11714289 125 mL 101mm 24/PK. Pakke med 24
11734299 30 mL - 24/PK. Pakke med 24
11704289 60 mL 101mm 24/PK. Pakke med 24
11744299 125 mL 101mm 12/PK. Pakke med 12
11724289 250 mL 101mm 24/PK. Pakke med 24
11764299 500 mL 121mm 12/PK. Pakke med 12
11734289 500 mL 74mm 12/PK. Pakke med 12
13161794 1000 mL 121mm 12/PK. Pakke med 12
12558716 950 mL 121mm 12/PK. Pakke med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 11714289
Forventet forsendelse: 15-04-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel opbevaring til lysfølsomme tørre pulvere. Fisherbrand™ Skræddersyet rensede rav-bredmundspakningsflasker er fremstillet ved hjælp af ravfarvet sodaglas.
  • Bred mund giver nem tilgængelighed
  • Forrenset for synlige partikler ved hjælp af deioniseret vand
  • Med hvid polypropylenhætte med PTFE-beklædt polyethylen-opskummet foring
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Rengøringsprocedure USP renset vand
Farve Ravgul
Materiale Glas
Længde (metrisk) 101mm
Mængde 24/PK.
Lukningsfarve Hvid
Liner materiale PTFE
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Lukke liner PTFE/polyethylen
Lukningsmateriale PTFE
Lukkestørrelse 38-400 mm
Lukketype Skruelåg
Produkttype Flaske med bred mund