Få mere at vide
Ambion™ Skik Ambion™ In Vivo
Artikelnummer. 15581104
Skift visning
Mængde:
5 nmol
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15581104 5 nmol Hver
1 options
Artikelnummer. 15581104 Leverandør Ambion™ Leverandørnr. 4457297
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Skik Ambion™ In Vivo
RNA-interferens (RNAi) er den bedste måde til effektivt at slå genekspression ned for at studere proteinfunktion i en lang række celletyper. Brug vores GeneAssist™ Custom siRNA Builder til at designe og bestille et brugerdefineret siRNA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Stuetemperatur
Oversigt Skik Ambion™ In-vivo, 5nmol, fast stof, pulver, standardrenhed, RNAi er den bedste måde at effektivt slå genekspression ned for at studere proteinfunktion i en bred vifte af celletyper. Brug vores GeneAssist Custom siRNA Builder til at designe og bestille et brugerdefineret siRNA
Til brug med (applikation) RNAi, epigenetik og ikke-kodende RNA-forskning, RNAi, siRNA
Produkttype Skik Ambion™ In vivo
Renhed Standard
Mængde 5 nmol
Form Fast stof