Få mere at vide
Applied Biosystems™ Brugerdefinerede 5' fluorescerende mærkede/umærkede primerpar
Artikelnummer. 15419192 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
10.000 pmol
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15419192 10.000 pmol Hver
1 options
Artikelnummer. 15419192 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 450056
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Brugerdefinerede 5' fluorescerende mærkede/umærkede par
En 5' fluorescerende farvestof-mærket oligo og umærket komplement leveres i separate rør. Vælg blandt 6-FAM™ , TET™ , VIC™ , HEX™ , NED™ , og PET™ som etiketter. Ideel til brug i fragmentanalyse, genekspressionsundersøgelser, genotypebestemmelse og PCR. Oligoer afsaltes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Brugerdefinerede 5' fluorescerende mærkede/umærkede par, 10000 pmol, 6-FAM™ , TET™ , VIC™ , HEX™ , NED™ , PET™ 5' Reporter Dye, 12 måneders holdbarhed,– °20 C Opbevaringstemperatur, afsaltet oprensning, opløsning eller nedtørret format, til brug i fragmentanalyse, genekspressionsundersøgelser, genotypning og PCR
Produkttype Brugerdefinerede 5' fluorescerende mærkede eller umærkede par
Opbevaringsbuffer TE eller vand
Indhold og opbevaring -20°C
Primer 5' Mærket
Mængde 10.000 pmol
Til brug med (applikation) Fragmentanalyse, Genekspressionsundersøgelser, Genotyping, PCR
Form Opløsning eller tørret ned