Få mere at vide
Applied Biosystems™ Brugerdefinerede 5' fluorescerende mærkede/umærkede par
Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
10.000 pmol
300.000 pmol
80.000 pmol
Pakningsstørrelse:
10000pmol
300000pmol
80000pmol
Beskrivelse
En 5' fluorescerende farvestof-mærket oligo og umærket komplement leveres i separate rør. Vælg blandt 6-FAM™ , TET™ , VIC™ , HEX™ , NED™ , og PET™ som etiketter. Ideel til brug i fragmentanalyse, genekspressionsundersøgelser, genotypebestemmelse og PCR. Oligoer afsaltes.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Brugerdefineret 5'-mærket/umærket Di-Repeat+ Hale, 300000 pmol, 6-FAM™ , TET™ , VIC™ , HEX™ , NED™ , PET™ 5' Reporter Dye, udvalg af leverede vægte, disse produkter kan bruges i en række applikationer |
| Produkttype | Brugerdefineret 5'-mærket eller umærket Di-Repeat + Tail |
| Indhold og opbevaring | -20°C |
| Mængde | 300.000 pmol |
| Til brug med (applikation) | Fragmentanalyse, Genekspressionsundersøgelser, Genotyping, PCR |
| Form | Leveres enten i opløsning eller tørret ned |