Få mere at vide
Applied Biosystems™ Brugerdefinerede 5' fluorescerende mærkede/umærkede par
Artikelnummer. 15557240 Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
10.000 pmol
300.000 pmol
80.000 pmol
Pakningsstørrelse:
10000pmol
300000pmol
80000pmol
Artikelnummer. 15557240
Brand: Applied Biosystems™ 4304979
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Brugerdefineret 5' fluorescerende mærket/umærket Di-repeat + hale
En 5' fluorescerende farvestof-mærket oligo og umærket komplement leveres i separate rør. Vælg blandt 6-FAM™ , TET™ , VIC™ , HEX™ , NED™ , og PET™ som etiketter. Ideel til brug i fragmentanalyse, genekspressionsundersøgelser, genotypebestemmelse og PCR. Oligoer afsaltes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Brugerdefineret 5'-mærket/umærket Di-Repeat+ Hale, 10000 pmol, 6-FAM™ , TET™ , VIC™ , HEX™ , NED™ , PET™ 5' Reporter Dye, udvalg af leverede vægte, disse produkter kan bruges i en række applikationer
Produkttype Brugerdefineret 5'-mærket eller umærket Di-Repeat + Tail
Indhold og opbevaring -20°C
Mængde 10.000 pmol
Til brug med (applikation) Fragmentanalyse, Genekspressionsundersøgelser, Genotyping, PCR
Form Leveres enten i opløsning eller tørret ned