Få mere at vide
Brugerdefinerede 5' fluorescerende mærkede/umærkede par
Beskrivelse
Et 5' fluorescerende farvemærket oligo og et umærket komplement leveres i separate rør. Vælg mellem 6-FAM™, TET™, VIC™, HEX™, NED™, og PET™ som etiketter. Ideelt til brug i fragmentanalyse, genekspressionsstudier, genotypning og PCR. Oligoer er afsaltet.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Oligonukleotider |
| Længde (metrisk) | 1.524 m |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren (-5 °C til -30 °C). |
| Oprensningsmetode | Afsaltet |
| Etiket eller farvestof | 6-FAM, HEX , NED , PET , TET , VIC |
| Primer | 5' Fluorescerende mærket/umærket |
| Mængde | 300.000 pmol ⁄hver |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.