Få mere at vide
Brugerdefinerede 5' fluorescerende mærkede/umærkede par
Artikelnummer. 15507290
Skift visning
300.000 pmol
80.000 pmol
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
15507290 80.000 pmol
15537290 300.000 pmol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15507290 Leverandør Invitrogen Leverandørnr. 450059
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En 5' fluorescerende farvemærket oligo og et umærket komplement leveres i separate rør. Vælg mellem 6-FAM™, TET™, VIC®, HEX™, , NED™ og PET™ som etiketter. Ideel til brug i fragmentanalyse, genekspressionsstudier, genotyping og PCR. Oligoer er afsaltede.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Oligonukleotider
Længde (metrisk) 1.524 m
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 °C til -30 °C).
Oprensningsmetode Afsaltet
Etiket eller farvestof 6-FAM, HEX , NED , PET , TET , VIC
Primer 5' Fluorescerende mærket/umærket
Mængde 80.000 picomol ⁄hver