Få mere at vide
Notrax Pude Trax™ Bestseller anti-træthedsmåtte
Notrax Pude Trax™ Bedstsælgende anti-træthedsmåtte med ergonomisk fordel afledt af 14 mm tyk arbejdsplatform bestående af en lang slidt topoverflade lamineret på en elastisk mikrocellulær vinylbase for maksimal holdbarhed, komfort og isolering fra hårde gulve og vibrationer.
672.00 DKK - 4010.00 DKK
Tekniske data
Farve | Sort |
---|---|
Materiale | PVC på mikrocellulær vinylbase |
Type | Industriel og kommerciel matning |
Artikelnummer | Brand | Dimensioner (L x B) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Dimensioner (L x B) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
17762168
|
Notrax
479S0023BL |
91 x 60 cm |
672.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 04-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17792168
|
Notrax
479S0035BL |
150 x 91 cm |
2040.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 04-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17722178
|
Notrax
479S303MBL |
300 x 91 cm |
4010.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 04-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17752158
|
Notrax
479C0024BL |
2286 x 60 cm | ||||||||
17782158
|
Notrax
479C0036BL |
2286 x 91 cm | ||||||||
17712168
|
Notrax
479C0048BL |
2286 x 122 cm | ||||||||
17742168
|
Notrax
479C0060BL |
2286 x 152 cm | ||||||||
Beskrivelse
- Bedstsælgende anti-træthedsmåtte med ergonomisk fordel afledt af 14 mm tyk arbejdsplatform bestående af en langtidsholdbar topoverflade lamineret på en elastisk mikrocellulær vinylbase for maksimal holdbarhed, komfort og isolering fra hårde gulve og vibrationer
- Diamantplademønster giver trækkraft, samtidig med at det tillader lette drejninger
- Designet og materialesammensætningen gør dette til den mest alsidige måtteløsning til træthedsaflastning i både statiske og dynamiske arbejdsstillinger
- Skridsikkerhed R10 i henhold til DIN51130 og BG-regel BGR181
- Testet og certificeret af National Floor Safety Institute (NFSI)
- Udvalgt med RedStop™ skridsikker bagside for at forhindre måtter i at flytte sig
- Tilgængelige gule kanter langs siderne overholder OSHA-kode 1910-144
- Affasede kanter på alle fire sider for at minimere risikoen for at snuble
- UniFusion™ teknologi udviklet til at modstå i de hårdeste arbejdsmiljøer
Tekniske data
Sort | |
PVC på mikrocellulær vinylbase | |
Industriel og kommerciel matning |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Notrax Pude Trax™ Bestseller anti-træthedsmåtte