Få mere at vide
Notrax Pude Trax™ Bestseller anti-træthedsmåtte
Artikelnummer. 17782168
Skift visning
Dimensioner (L x B):
91 x 60 cm
150 x 91 cm
300 x 91 cm
2286 x 60 cm
2286 x 91 cm
2286 x 122 cm
2286 x 152 cm
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
17782168 91 x 60 cm
17712178 150 x 91 cm
17742178 300 x 91 cm
17772158 2286 x 60 cm
17702168 2286 x 91 cm
17732168 2286 x 122 cm
17752168 2286 x 152 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 17782168 Leverandør Notrax Leverandørnr. 479S0023YB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    766.50 DKK
    664.79 DKK / Pakke med 1
    Spare 101.71 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Notrax Pude Trax™ Bedstsælgende anti-træthedsmåtte med ergonomisk fordel afledt af 14 mm tyk arbejdsplatform bestående af en lang slidt topoverflade lamineret på en elastisk mikrocellulær vinylbase for maksimal holdbarhed, komfort og isolering fra hårde gulve og vibrationer.
  • Bedstsælgende anti-træthedsmåtte med ergonomisk fordel afledt af 14 mm tyk arbejdsplatform bestående af en langtidsholdbar topoverflade lamineret på en elastisk mikrocellulær vinylbase for maksimal holdbarhed, komfort og isolering fra hårde gulve og vibrationer
  • Diamantplademønster giver trækkraft, samtidig med at det tillader lette drejninger
  • Designet og materialesammensætningen gør dette til den mest alsidige måtteløsning til træthedsaflastning i både statiske og dynamiske arbejdsstillinger
  • Skridsikkerhed R10 i henhold til DIN51130 og BG-regel BGR181
  • Testet og certificeret af National Floor Safety Institute (NFSI)
  • Udvalgt med RedStop™ skridsikker bagside for at forhindre måtter i at flytte sig
  • Tilgængelige gule kanter langs siderne overholder OSHA-kode 1910-144
  • Affasede kanter på alle fire sider for at minimere risikoen for at snuble
  • UniFusion™ teknologi udviklet til at modstå i de hårdeste arbejdsmiljøer
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 91 x 60 cm
Farve Sort/gul
Længde (engelsk) 36 tommer.
Længde (metrisk) 91 cm
Materiale PVC på mikrocellulær vinylbase
Type Industriel og kommerciel matning
Bredde (metrisk) 60 cm