Få mere at vide
Notrax Pude Trax™ Bestseller anti-træthedsmåtte
Beskrivelse
- Bedstsælgende anti-træthedsmåtte med ergonomisk fordel afledt af 14 mm tyk arbejdsplatform bestående af en langtidsholdbar topoverflade lamineret på en elastisk mikrocellulær vinylbase for maksimal holdbarhed, komfort og isolering fra hårde gulve og vibrationer
- Diamantplademønster giver trækkraft, samtidig med at det tillader lette drejninger
- Designet og materialesammensætningen gør dette til den mest alsidige måtteløsning til træthedsaflastning i både statiske og dynamiske arbejdsstillinger
- Skridsikkerhed R10 i henhold til DIN51130 og BG-regel BGR181
- Testet og certificeret af National Floor Safety Institute (NFSI)
- Udvalgt med RedStop™ skridsikker bagside for at forhindre måtter i at flytte sig
- Tilgængelige gule kanter langs siderne overholder OSHA-kode 1910-144
- Affasede kanter på alle fire sider for at minimere risikoen for at snuble
- UniFusion™ teknologi udviklet til at modstå i de hårdeste arbejdsmiljøer
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner (L x B) | 150 x 91 cm |
| Farve | Sort/gul |
| Længde (engelsk) | 59 tommer. |
| Længde (metrisk) | 150 cm |
| Materiale | PVC på mikrocellulær vinylbase |
| Type | Industriel og kommerciel matning |
| Bredde (metrisk) | 91 cm |