Få mere at vide
Notrax Pude Trax™ Bestseller anti-træthedsmåtte
Artikelnummer. 17772168
Skift visning
Længde (metrisk):
91 cm
150 cm
300 cm
2286 cm
Bredde (metrisk):
60 cm
91 cm
122 cm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Bredde (metrisk)
17772168 91 cm 60 cm
17702178 150 cm 91 cm
17732178 300 cm 91 cm
17762158 2286 cm 60 cm
17792158 2286 cm 91 cm
17722168 2286 cm 122 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17772168 Leverandør Notrax Leverandørnr. 479S0023GY
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    767.12 DKK
    623.81 DKK / Pakke med 1
    Spare 143.31 DKK
    18% Slukket
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Notrax Pude Trax™ Bedstsælgende anti-træthedsmåtte med ergonomisk fordel afledt af 14 mm tyk arbejdsplatform bestående af en lang slidt topoverflade lamineret på en elastisk mikrocellulær vinylbase for maksimal holdbarhed, komfort og isolering fra hårde gulve og vibrationer.
  • Bedstsælgende anti-træthedsmåtte med ergonomisk fordel afledt af 14 mm tyk arbejdsplatform bestående af en langtidsholdbar topoverflade lamineret på en elastisk mikrocellulær vinylbase for maksimal holdbarhed, komfort og isolering fra hårde gulve og vibrationer
  • Diamantplademønster giver trækkraft, samtidig med at det tillader lette drejninger
  • Designet og materialesammensætningen gør dette til den mest alsidige måtteløsning til træthedsaflastning i både statiske og dynamiske arbejdsstillinger
  • Skridsikkerhed R10 i henhold til DIN51130 og BG-regel BGR181
  • Testet og certificeret af National Floor Safety Institute (NFSI)
  • Udvalgt med RedStop™ skridsikker bagside for at forhindre måtter i at flytte sig
  • Tilgængelige gule kanter langs siderne overholder OSHA-kode 1910-144
  • Affasede kanter på alle fire sider for at minimere risikoen for at snuble
  • UniFusion™ teknologi udviklet til at modstå i de hårdeste arbejdsmiljøer
Tekniske data
Farve Grå
Længde (engelsk) 36 tommer.
Længde (metrisk) 91 cm
Materiale PVC på mikrocellulær vinylbase
Type Industriel og kommerciel matning
Bredde (metrisk) 60 cm