Få mere at vide
Notrax Pude Flex™ Oliebestandig diamantplade anti-træthedsmåtte
Farve:
Sort
Sort/gul
Sort/orange
Beskrivelse
- Den oliebestandige version af vores bestseller anti-træthedsmåtte bedst kendt for sin diamantpladeoverflade og høje niveau af ergonomisk komfort i både dynamiske og stationære arbejdsstillinger
- A 12
- 7 mm tyk arbejdsplatform tilbyder maksimal holdbarhed, komfort og isolering mod hårde gulve og vibrationer
- 100% nitrilgummiblanding er modstandsdygtig over for de fleste industrielle olier
- Skridsikkerhed R10 i henhold til DIN51130 og BG-regel BGR181
- Gule skrå kanter på alle fire sider minimerer risikoen for at snuble og overholder OSHA-kode 1910-144
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Sort/gul |
| Længde (engelsk) | 6.9 ft. |
| Længde (metrisk) | 210 cm |
| Materiale | Nitrilgummi |
| Type | Industriel og kommerciel matning |
| Bredde (metrisk) | 91 cm |