Få mere at vide
Notrax Pude Flex™ Oliebestandig diamantplade anti-træthedsmåtte
Artikelnummer. 17752178
Skift visning
Farve:
Sort
Sort/gul
Sort/orange
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
17752178 Sort
17762178 Sort/gul
17772178 Sort/orange
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17752178 Leverandør Notrax Leverandørnr. 489S002MBL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3622.50 DKK
    3139.26 DKK / Pakke med 1
    Spare 483.24 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 26-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Notrax Pude Flex™ - Oliebestandig version af vores bedst sælgende anti-træthedsmåtte, der er bedst kendt for sin diamantpladeoverflade og høje niveau af ergonomisk komfort i både dynamiske og stationære arbejdsstillinger.
  • Den oliebestandige version af vores bestseller anti-træthedsmåtte bedst kendt for sin diamantpladeoverflade og høje niveau af ergonomisk komfort i både dynamiske og stationære arbejdsstillinger
  • A 12
  • 7 mm tyk arbejdsplatform tilbyder maksimal holdbarhed, komfort og isolering mod hårde gulve og vibrationer
  • 100% nitrilgummiblanding er modstandsdygtig over for de fleste industrielle olier
  • Skridsikkerhed R10 i henhold til DIN51130 og BG-regel BGR181
  • Gule skrå kanter på alle fire sider minimerer risikoen for at snuble og overholder OSHA-kode 1910-144
Tekniske data
Farve Sort
Længde (engelsk) 6.9 ft.
Længde (metrisk) 210 cm
Materiale Nitrilgummi
Type Industriel og kommerciel matning
Bredde (metrisk) 91 cm