Få mere at vide
Notrax Pude lethed Solid™ Nitril Heavy Duty modulære gummifliser
Dimensioner (L x B):
91 x 91 cm
Beskrivelse
- Kraftige gummifliser på 91 x 91 cm kan nemt samles til dækning af store områder eller individuelle arbejdsstationer, væg-til-væg eller som øer
- Ergonomisk fordel afledt af en 19 mm tyk arbejdsplatform med en lukket skridsikker stenstrukturoverflade for maksimal anti-træthedskomfort i tørre industrielle miljøer
- Kompatibel med patenteret MD-rampe System™ til smarte sikkerhedsaffasningsløsninger; tillade ude og inde hjørner
- Skridstyrke rating R9 i henhold til DIN 51130
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner (L x B) | 91 x 91 cm |
| Farve | Sort |
| Længde (engelsk) | 36 tommer. |
| Længde (metrisk) | 91 cm |
| Materiale | Nitrilgummi |
| Type | Industriel og kommerciel matning |
| Bredde (metrisk) | 91 cm |