Få mere at vide
Notrax Pude lethed Solid™ Nitril FR Heavy Duty modulære gummifliser
Product Code. 17782248
Change view
Click to view available options
Dimensioner (L x B):
91 x 91 cm
Product Code. Dimensioner (L x B)
17782248 91 x 91 cm
1 options
Product Code. 17782248 Supplier Notrax Supplier No. 656SFR33BL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2214.14 DKK
    1797.48 DKK / Pakke med 1
    Spare 416.66 DKK
    18% Slukket
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Ergonomisk fordel afledt af en 19 mm tyk arbejdsplatform med en lukket skridsikker stenstrukturoverflade for maksimal anti-træthedskomfort i tørre industrielle miljøer.
  • Kraftige gummifliser på 91 x 91 cm kan nemt samles til dækning af store områder eller individuelle arbejdsstationer, væg-til-væg eller som øer
  • Ergonomisk fordel afledt af en 19 mm tyk arbejdsplatform med en lukket skridsikker stenstrukturoverflade for maksimal anti-træthedskomfort i tørre industrielle miljøer
  • Kompatibel med patenteret MD-rampe System™ til smarte sikkerhedsaffasningsløsninger; tillade ude og inde hjørner
  • Skridstyrke rating R9 i henhold til DIN 51130
Specifications
Dimensioner (L x B) 91 x 91 cm
Farve Sort
Længde (engelsk) 36 tommer.
Længde (metrisk) 91 cm
Materiale Nitril brandhæmmende gummiblanding
Type Industriel og kommerciel matning
Bredde (metrisk) 91 cm