Få mere at vide
Notrax Pude lethed Solid™ ESD Nitril FR Modulær Mat
Artikelnummer. 17792248
Skift visning
Dimensioner (L x B):
91 x 91 cm
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
17792248 91 x 91 cm
1 options
Artikelnummer. 17792248 Leverandør Notrax Leverandørnr. 661S0033BL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2441.25 DKK
    2115.92 DKK / Pakke med 1
    Spare 325.33 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Ergonomisk fordel afledt af en 19 mm tyk arbejdsplatform med en lukket skridsikker stenstrukturoverflade for maksimal anti-træthedskomfort i tørre industrielle miljøer.
  • Kraftige gummifliser på 91 x 91 cm kan nemt samles til dækning af store områder eller individuelle arbejdsstationer, væg-til-væg eller som øer
  • Ergonomisk fordel afledt af en 19 mm tyk arbejdsplatform med en lukket skridsikker stenstrukturoverflade for maksimal anti-træthedskomfort i tørre industrielle miljøer
  • Kompatibel med patenteret MD-rampe System™ til smarte sikkerhedsaffasningsløsninger; tillade ude og inde hjørner
  • Skridstyrke rating R9 i henhold til DIN 51130
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 91 x 91 cm
Farve Sort
Længde (engelsk) 36 tommer.
Længde (metrisk) 91 cm
Materiale ESD og brandhæmmende nitrilgummiforbindelse
Type Industriel og kommerciel matning
Bredde (metrisk) 91 cm