Få mere at vide
Cuscohygrine (Mixture of Diastereomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cuscohygrine (Mixture of Diastereomers) |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H24N2O/c1-14-7-3-5-11(14)9-13(16)10-12-6-4-8-15(12)2/h11-12H,3-10H2,1-2H3/t11-,12+ |
| Formel vægt | 224.1889 |
Produkttitel
Individuate un'opportunità di miglioramento?