Få mere at vide
Cuscohygrine-d6 (Mixture of Diastereomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cuscohygrine N,N-dimethyl-d6 (mixture of diastereomers) |
| CAS | 1292907-65-3 |
| Molekylær formel | C13 D6 H18 N2 O |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | rel-1-[(2R)-1-(Methyl-d3)-2-pyrrolidinyl]-3-[(2S)-1-(methyl-d3)-2-pyrrolidinyl]-2-propanone, (R*,S*)-1,3-Bis[1-(methyl-d3)-2-pyrrolidinyl]-2-propanone, Bellaradin-d6, Bellaradine-d6, Cuskhygrin-d6, Cuskhygrine-d6, meso-Cuscohygrine-d6 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H24N2O/c1-14-7-3-5-11(14)9-13(16)10-12-6-4-8-15(12)2/h11-12H,3-10H2,1-2H3/t11-,12+/i1D3,2D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])N1CCC[C@@H]1CC(=O)C[C@@H]2CCCN2C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 1-[(2S)-1-(trideuteriomethyl)pyrrolidin-2-yl]-3-[(2R)-1-(trideuteriomethyl)pyrrolidin-2-yl]propan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 230.38 |
| Formel vægt | 230.2265 |