Få mere at vide
Fisherbrand™ Buede gammastrålingsskærme
Artikelnummer. 12317197 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Inkluderer:
15° Vinkel
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Inkluderer Pakningsstørrelse
12317197 15° Vinkel Hver
1 options
Artikelnummer. 12317197
Forventet forsendelse: 04-01-2027
15° vinklet timeglas skjold ideel til at give et klart ikke-forvrænget syn og reducere lysbilleder og skygger.
  • Gamma– Timeglasskjold– Buet bund 30 x 45 cm
  • 15° vinklet timeglas skjold giver klart ikke-forvrænget syn, hvilket reducerer lysbilleder og skygger
  • De buede sider giver brugeren lettere adgang til det centrale område bag skjoldet
  • Fås med enten en stor flad base for at give bænkbeskyttelse eller en buet base, der passer bekvemt over sikkerhedsbakker
Tekniske data
Inkluderer 15° Vinkel
Produkttype Gammastrålingsskjold