Få mere at vide
Fisherbrand™ Gammaskærme med buet base
Artikelnummer. 12377177 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Højde (metrisk):
450 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
12377177 450 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 12377177
Forventet forsendelse: 02-04-2027
Leveres i små, mellemstore og store størrelser, disse buede base gamma-skjolde har en 15 cm dyb buet base til brug med sikkerhedsbakker eller en 30x30 cm flad base til beskyttelse under bænken.
  • Gamma– Lille fast 15° Vinkel– Buet bund 30 x 45 cm
  • Leveres i små, mellemstore og store størrelser
  • Har en 15 cm dyb buet base til brug med sikkerhedsbakker eller en 30x30 cm flad base til beskyttelse under bænken
  • En række vinkler giver øget manøvredygtighed, mens klar optisk akryl hjælper visualisering
Tekniske data
Produkttype Gamma Shield
Bredde (metrisk) 300 mm
Højde (metrisk) 450 mm
Tykkelse (metrisk) 35 mm