Få mere at vide
Fisherbrand™ Gammaskærme med buet base
Artikelnummer. 12357177 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Højde (metrisk):
450 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
12357177 450 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 12357177
Forventet forsendelse: 12-04-2027
Gammastrålingsskærme med faste 45 graders vinkler og en buet base af forskellige dimensioner er ideelle til beskyttelse mod gammastråling.
  • Giver klart, ikke-forvrænget syn, reducerer lysbilleder og skygger, især når brugeren er i siddende stilling
  • Strålingsafskærmning Cleaver Scientific til beskyttelse mod gammastråling, skjold, fast, 45 graders vinkel, buet base, dimensioner 450h x 300w x 150d mm
Tekniske data
Produkttype Gamma Shield
Bredde (metrisk) 300 mm
Højde (metrisk) 450 mm
Tykkelse (metrisk) 350 mm