Få mere at vide
Fisherbrand™ Buet base strålingssikkerhedsskærme
Artikelnummer. 12327187 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Højde (metrisk):
600 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
12327187 600 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 12327187
Forventet forsendelse: 30-03-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Cleaver Scientific strålingsafskærmning ideel til beskyttelse mod gammastråling.
  • Beta - Large Fixed 45° Vinkel - buet base 35 x 60 cm
  • Leveres i små, mellemstore og store størrelser og med buet bund 15 cm dyb til brug med sikkerhedsbakker eller flad 30x30 cm bund til beskyttelse under bænken
  • En række vinkler giver øget manøvredygtighed, mens klar optisk akryl hjælper visualisering
  • Giver klart, ikke-forvrænget syn, reducerer lysbilleder og skygger, især når brugeren er i siddende stilling
  • Fås i to størrelser, med enten en flad base for at give bænkbeskyttelse eller en buet base, der passer bekvemt over sikkerhedsbakker
Tekniske data
Produkttype Beta Shield
Bredde (metrisk) 350 mm
Højde (metrisk) 600 mm