Få mere at vide
Micronova™ CurtainCleaner™ Værktøj og slipcovers
Artikelnummer. p-3142919 Shop alle Micronova produkter
Produkttype:
Håndtag, moppeadapter
Moppe Slipcover
Moppebetræk
Materiale:
Elektropoleret rustfrit stål (304)
Glat strik polyester, Urethanskum
Glatstrikket polyester, uretanskum, Urethane Foam
MegaTex
Mikrofiber
NovaLite
Polymesh
Polyvinylacetat
Pakningsstørrelse:
12 par
Hver
Artikelnummer. 11992455
Brand: Micronova™ CCH48
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En fjederbelastet moppe i rustfrit stål, der fungerer sammen med strikkede polyesterbetræk til nemt at rengøre og desinficere gardiner i renrumsstrimler ved at klemme foroven og glide ned, hvilket effektivt renser begge sider på én gang.
De Micronova CurtainCleaner™ Værktøj, med påsat håndtag, giver en enkel, effektiv metode til at rengøre renrums gardiner uden behov for en stige eller skammel. Det 48-tommer (120 cm) elektropolerede rustfrit stålhåndtag inkluderer en holdbar ramme af rustfrit stål med to 12-tommers stangklemmer. Med tilføjelsen af et udvalg af slipcovers, klemmer værktøjet effektivt gardinet i toppen og glider ned for at påføre eller skrabe rengøringsmidlet på begge sider af gardinet på samme tid. Betræk fås i glat 100 % strik polyester, med to tykkelsesmuligheder.
  • Enkelt klemmeværktøj til rengøring af vinylstrimmelgardiner
  • Renser begge sider af stripgardinet på samme tid
  • Håndtag og ramme i elektropoleret rustfrit stål
  • 48-tommer håndtag med dobbelte 12-tommer stangklemmer
  • Covers passer over to 12-tommer stangklemmer
  • NovaPoly, 100 % glatstrikkede polyesterbetræk til fremragende spredning af desinfektionsmiddel
  • Kan vaskes til genbrug
  • Autoklaverbar
Ordreinfo
Håndtag sælges separat (kat. nr. 10-041-766A).
Tekniske data
Dimensioner 121,9 x 30,5 cm (48 x 12 tommer)
Produkttype Håndtag, moppeadapter
Farve Gray
Længde (engelsk) 48 tommer
Sterilitet Ikke steril
Længde (metrisk) 121.9 cm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Bredde (metrisk) 30.5 cm
Bredde (engelsk) 12 tommer
Modstandsdygtig overfor Kemikalier
Engangs Genanvendelig
Til brug med (udstyr) Micronova Gardinrens Gardinrensesystem
Til brug med (applikation) Rengøring og desinfektion Cleanroom Strip Gardiner
Farvekodet No
Materiale Elektropoleret rustfrit stål (304)