Få mere at vide
Micronova™ CurtainCleaner™ Værktøj og slipcovers
BIOPHARMA
Product Code. 11912465 Shop All Micronova Products
Change view
Click to view available options
Produkttype:
Håndtag, moppeadapter
Moppe Slipcover
Moppe-dæksel
Materiale:
Elektropoleret rustfrit stål (304)
Glatstrikket polyester, Urethanskum
MegaTex
Mikrofiber
NovaLite
Polymesh
Polyvinylacetat
Urethanskum
Unit Size:
12 par
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Produkttype Materiale Unit Size
11912465 Moppe Slipcover Urethanskum 12 par
11992455 Håndtag, moppeadapter Elektropoleret rustfrit stål (304) Hver
12751645 Moppe-dæksel MegaTex 12 par
12705715 Moppe-dæksel Mikrofiber 12 par
11902465 Moppe-dæksel NovaLite 12 par
12761645 Moppe-dæksel Glatstrikket polyester, Urethanskum 12 par
12785705 Moppe-dæksel Polymesh 12 par
12741645 Moppe-dæksel Polyvinylacetat 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Product Code. 11912465 Supplier Micronova™ Supplier No. CCSC6
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3070.00 DKK
    2845.56 DKK / 12 par
    Spare 224.44 DKK
    7% Slukket
View all promotions
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-03-2027
En fjederbelastet moppe i rustfrit stål, der fungerer sammen med strikkede polyesterbetræk til nemt at rengøre og desinficere gardiner i renrumsstrimler ved at klemme foroven og glide ned, hvilket effektivt renser begge sider på én gang.
De Micronova CurtainCleaner™ Værktøj, med påsat håndtag, giver en enkel, effektiv metode til at rengøre renrums gardiner uden behov for en stige eller skammel. Det 48-tommer (120 cm) elektropolerede rustfrit stålhåndtag inkluderer en holdbar ramme af rustfrit stål med to 12-tommers stangklemmer. Med tilføjelsen af et udvalg af slipcovers, klemmer værktøjet effektivt gardinet i toppen og glider ned for at påføre eller skrabe rengøringsmidlet på begge sider af gardinet på samme tid. Betræk fås i glat 100 % strik polyester, med to tykkelsesmuligheder.
  • Enkelt klemmeværktøj til rengøring af vinylstrimmelgardiner
  • Renser begge sider af stripgardinet på samme tid
  • Håndtag og ramme i elektropoleret rustfrit stål
  • 48-tommer håndtag med dobbelte 12-tommer stangklemmer
  • Covers passer over to 12-tommer stangklemmer
  • NovaPoly, 100 % glatstrikkede polyesterbetræk til fremragende spredning af desinfektionsmiddel
  • Kan vaskes til genbrug
  • Autoklaverbar
Order Info
Håndtag sælges separat (kat. nr. 10-041-766A).
Specifications
Dimensioner 30,5 x 5,1 cm (12 x 2 tommer)
Produkttype Moppe Slipcover
Farve Hvid
Længde (engelsk) 12 tommer
Sterilitet Ikke steril
Længde (metrisk) 30.5 cm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Bredde (metrisk) 5.1 cm
Bredde (engelsk) 2''
Modstandsdygtig overfor Kemikalier
Engangs Genanvendelig
Til brug med (udstyr) Micronova Gardinrens Gardinrensesystem
Til brug med (applikation) Rengøring og desinfektion Cleanroom Strip Gardiner
Farvekodet Nej
Materiale Urethanskum