Få mere at vide
Micronova™ CurtainCleaner™ Bestrålede Slipcovers
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7202984 Shop alle Micronova produkter
Dimensioner:
30,5 x 5,1 cm (12 x 2 tommer)
36,2 x 6,4 cm (14,25 x 2,5 tommer)
Materiale:
Glat strik polyester, Urethanskum
Pakningsstørrelse:
12 par
Pakke med 12
Artikelnummer. 11922465
Brand: Micronova™ CCSC6IR
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse bestrålede, 100 % strikkede polyesterbetræk arbejder sammen med Curtain Cleaner-adapteren for at give en enkel metode til at rense renrumsstrimmelgardiner ved at klemme toppen af strimlen fast og glide ned, så begge sider effektivt rengøres på én gang.
De Micronova Bestrålet CurtainCleaner™ SlipCovers arbejder med CurtainCleaner Adapter/håndtag (CCH-48) for at give en enkel og effektiv metode til at rengøre afisoleringsgardiner i renrummet uden behov for en stige eller skammel. Dækslerne glider på de to 12-tommers stænger, der klemmer på gardinet øverst og glider ned for at påføre eller“ gummiskraber” rengøringsmidlet på begge sider af gardinet på én gang. Betræk fås i glat 100 % strik polyester, med to tykkelsesmuligheder. Gamma-bestrålede dæksler er ideelle til aseptiske områder.
  • Slipcovers er 100% strik polyester over tykt skum
  • Renser begge sider af stripgardiner på én gang
  • Fremragende til rengøring og desinfektion
  • Covers passer over to 12-tommer stangklemmer
  • Gammabestrålet til aseptiske områder
  • Kan vaskes til genbrug
  • Autoklaverbar
Ordreinfo
Håndtag sælges separat (kat. nr. 10-041-766A).
Tekniske data
Dimensioner 30,5 x 5,1 cm (12 x 2 tommer)
Produkttype Bestrålet Mop Slipcover
Farve Hvid
Længde (engelsk) 12 tommer
Sterilitet Steril
Længde (metrisk) 30.5 cm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Bredde (metrisk) 5.1 cm
Bredde (engelsk) 2''
Modstandsdygtig overfor Kemikalier
Engangs Genanvendelig
Plejevejledning Varen kan vaskes og genbruges. Der skal udvises forsigtighed for fuldstændigt at fjerne desinfektionsmidler før genbrug eller dampsterilisering. Vand- eller tørretumblerens temperatur bør ikke overstige 180 °C.
Til brug med (udstyr) Micronova Gardinrens Gardinrensesystem
Til brug med (applikation) Rengøring og desinfektion Cleanroom Strip Gardiner
Farvekodet No
Materiale Glat strik polyester, Urethanskum