Få mere at vide
Micronova™ CurtainCleaner™ Bestrålede Slipcovers
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11922465 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Dimensioner:
30,5 x 5,1 cm (12 x 2 tommer)
36,2 x 6,4 cm (14,25 x 2,5 tommer)
Materiale:
Glat strik polyester, Urethanskum
Pakningsstørrelse:
12 par
Pakke med 12
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner Materiale Pakningsstørrelse
11922465 30,5 x 5,1 cm (12 x 2 tommer) Glat strik polyester, Urethanskum Pakke med 12
12775705 36,2 x 6,4 cm (14,25 x 2,5 tommer) Glat strik polyester, Urethanskum 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11922465 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. CCSC6IR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3935.00 DKK
    3648.97 DKK / Pakke med 12
    Spare 286.03 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-04-2027
Disse bestrålede, 100 % strikkede polyesterbetræk arbejder sammen med Curtain Cleaner-adapteren for at give en enkel metode til at rense renrumsstrimmelgardiner ved at klemme toppen af strimlen fast og glide ned, så begge sider effektivt rengøres på én gang.
De Micronova bestrålede CurtainCleaner™ slipcovers arbejder sammen med adapteren/håndtaget CurtainCleaner (CCH-48) for at give en enkel og effektiv metode til at rengøre stripgardiner i renrummet uden behov for stige eller skammel. Dækslerne glider ned på de dobbelte 12-tommer stænger, der spænder fast i gardinet øverst, og glider ned for at påføre eller 'skrabe' rengøringsmidlet på begge sider af gardinet på én gang. Overtræk fås i glat, 100% strikket polyester med to tykhedsmuligheder. Gamma-bestrålede dæk er ideelle til aseptiske områder.
  • Slipcovers er 100% strikket polyester over tykt skum
  • Renser begge sider af stripgardiner på én gang
  • Fremragende til rengøring og desinficering
  • Dækslerne passer over to 12-tommer barklemmer
  • Gammabestrålet for aseptiske områder
  • Vaskbar til genbrug
  • Autoklaverbar
Ordreinfo
Håndtag sælges separat (kat. nr. 10-041-766A).
Tekniske data
Dimensioner 30,5 x 5,1 cm (12 x 2 tommer)
Produkttype Bestrålet Mop Slipcover
Farve Hvid
Længde (engelsk) 12 tommer
Sterilitet Steril
Længde (metrisk) 30.5 cm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Bredde (metrisk) 5.1 cm
Bredde (engelsk) 2''
Modstandsdygtig overfor Kemikalier
Engangs Genanvendelig
Plejevejledning Varen kan vaskes og genbruges. Der skal udvises forsigtighed for fuldstændigt at fjerne desinfektionsmidler før genbrug eller dampsterilisering. Vand- eller tørretumblerens temperatur bør ikke overstige 180 °C.
Til brug med (udstyr) Micronova Gardinrens Gardinrensesystem
Til brug med (applikation) Rengøring og desinfektion Cleanroom Strip Gardiner
Farvekodet Nej
Materiale Glat strik polyester, Urethanskum