missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Curdlan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | beta-1,3-Glucan |
| CAS | 54724-00-4 |
| Molekylær formel | C6H12O6 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Biopoly P, Biopoly P 103, Curdlan NS, Curdran, β-1,3-Glucan Hydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6-/m1/s1 |
| SMIL | C([C@@H]1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H](O1)O)O)O)O)O |
| IUPAC navn | (2R,3R,4S,5S,6R)-6-(hydroxymethyl)oxane-2,3,4,5-tetrol |
| Molekylvægt (g/mol) | 180.16 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?