Få mere at vide
Curdione, MedChemExpress
Artikelnummer. p-200101195
Encompass_Preferred
Mængde:
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
Artikelnummer. 16474817
Brand: Medchem Express HYN0353
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Curdione, one of the major sesquiterpene compounds from Rhizoma Curcumae, has been shown to exhibit multiple bioactive properties.
Curdione, one of the major sesquiterpene compounds from Rhizoma Curcumae, has been shown to exhibit multiple bioactive properties.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Curdione
CAS 13657-68-6
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H24O2
Mængde 50 mg
Synonym (+)-Curdione
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (423.10 mM)
SMIL O=C1C[C@@H](C(C)C)C(C/C(C)=C/CC[C@@H]1C)=O
Molekylvægt (g/mol) 236.35
Formel vægt 236.35
Procent renhed 98.61%
Grad Research
Fysisk form Solid
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.