Få mere at vide
Curdione, MedChemExpress
Mængde:
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
Beskrivelse
Curdione, one of the major sesquiterpene compounds from Rhizoma Curcumae, has been shown to exhibit multiple bioactive properties.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Curdione |
| CAS | 13657-68-6 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C15H24O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (+)-Curdione |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (423.10 mM) |
| SMIL | O=C1C[C@@H](C(C)C)C(C/C(C)=C/CC[C@@H]1C)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 236.35 |
| Vis mere |
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.