Få mere at vide
Curcumin, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Curcumin |
| CAS | 458-37-7 |
| Smelteområde | 170°C to 175°C |
| Molekylær formel | [4-(OH)-3-(CH3O)C6H3CH=CHCO]2CH2 |
| Mængde | 2 g |
| Synonym | Curcumin, 1,7-Bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-1,6-heptadiene-3,5-dione, Turmeric yellow, Diferuloylmethane, Curcumin |
| Molekylvægt (g/mol) | 368.38 |
| Grad | Not Available |